Stampa…
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8090-1G OR8090-250MG OR8090-5G
APOSOR8090-1GEA 102 EUR
APOSOR8090-1G APOSOR8090-250MG APOSOR8090-5G
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₂
Punto di fusione: 49…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180894
CAS Number: 306937-22-4
UN: 3259
ADR: 8,III