Stampa…
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydroxyfuran
OR8077-1G OR8077-250MG
APOSOR8077-1GEA 183 EUR
APOSOR8077-1G APOSOR8077-250MG
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₇
Peso molecolare: 244,198 g/mol
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092386
CAS Number: 6270-57-1