Stampa…
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)morpholine
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 184 EUR
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 266,336 g/mol
Punto di fusione: 93…96 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02052680
CAS Number: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7