Stampa…
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8068-10G OR8068-1G
APOSOR8068-10GEA 343 EUR
APOSOR8068-10G APOSOR8068-1G
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Punto di ebollizione: 130…132 °C (1,0 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180764
CAS Number: 43036-05-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III