Stampa…
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8065-1G OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA 459 EUR
APOSOR8065-1G APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃
Peso molecolare: 301,193 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180888
CAS Number: 306937-21-3
UN: 3261
ADR: 8,III