Stampa…
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-4-(chlorocarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-4-(chloroformyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR8058-1G OR8058-250MG
APOSOR8058-1GEA 0 EUR
APOSOR8058-1G APOSOR8058-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 179,004 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179947
CAS Number: 110763-09-2
UN: 3261
ADR: 8,III