Stampa…
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8057-10G OR8057-250MG OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA 855 EUR
APOSOR8057-10G APOSOR8057-250MG APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₃H₉ClN₂S
Peso molecolare: 260,742 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179828
CAS Number: 306934-78-1