Stampa…
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8052-1G OR8052-5G
APOSOR8052-1GEA 137 EUR
APOSOR8052-1G APOSOR8052-5G
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride
Formula: C₁₀H₆Cl₂O₂
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091502
CAS Number: 306935-54-6