Stampa…
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-[4-(tert-butyl)phenoxy]pyridine, CB-103, 6-(4-(tert-Butyl)phenoxy)pyridin-3-amine
OR8051-1G OR8051-5G OR8051-10G
APOSOR8051-1GEA 84.4 EUR
APOSOR8051-1G APOSOR8051-5G APOSOR8051-10G
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine
Formula: C₁₅H₁₈N₂O
Peso molecolare: 242,316 g/mol
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052647
CAS Number: 218457-67-1