3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₆BrNS·ClH Punto di ebollizione: 70 °C (0,01 mm Hg) Punto di fusione: 199…202 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04971979 CAS Number: 886460-60-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |