2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅NO₃ Punto di fusione: 229…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02180526 CAS Number: 642-91-1 |