Stampa…
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8012-1G OR8012-250MG OR8012-5G
APOSOR8012-1GEA 66.9 EUR
APOSOR8012-1G APOSOR8012-250MG APOSOR8012-5G
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂O
Punto di fusione: 196…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463472
CAS Number: 14742-32-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III