Stampa…
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-amine hydrochloride
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 172 EUR
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Formula: C₉H₉N₃O·ClH
Punto di fusione: 296…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02259416
CAS Number: 306936-36-7