Stampa…
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8003-10G OR8003-1G OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA 475 EUR
APOSOR8003-10G APOSOR8003-1G APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Formula: C₁₆H₁₉NOS
Peso molecolare: 273,393 g/mol
Punto di fusione: 179…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179917
CAS Number: 306935-12-6