2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 215…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426061 CAS Number: 27956-40-7 |