Stampa…
4-(5-Acetylthien-2-yl)-2-methylbut-3-yn-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7854-1G OR7854-5G
APOSOR7854-1GEA 183 EUR
APOSOR7854-1G APOSOR7854-5G
4-(5-Acetylthien-2-yl)-2-methylbut-3-yn-2-ol 98%
4-(5-Acetylthien-2-yl)-2-methylbut-3-yn-2-ol
Formula: C₁₁H₁₂O₂S
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173926
CAS Number: 175203-51-7