Stampa…
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7847-1G OR7847-5G OR7847-10G
APOSOR7847-1GEA 186 EUR
APOSOR7847-1G APOSOR7847-5G APOSOR7847-10G
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Formula: C₁₂H₁₁N₃O₅·H₂O
Peso molecolare: 295,248 g/mol
Punto di fusione: >130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08567951
CAS Number: 1172989-15-9