Stampa…
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
OR7840T-10MG OR7840T-50MG
APOSOR7840T-10MGEA 227 EUR
APOSOR7840T-10MG APOSOR7840T-50MG
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₃
Punto di fusione: 112…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00189457
CAS Number: 205813-00-9