Stampa…
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-4-methyl-2-thenaldehyde, 2-Bromo-3-methylthiophene-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-4-methylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Bromo-5-formyl-3-methylthiophene
OR7818-100G OR7818-25G OR7818-5G
APOSOR7818-100GEA 590 EUR
APOSOR7818-100G APOSOR7818-25G APOSOR7818-5G
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₅BrOS
Peso molecolare: 205,072 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657807
CAS Number: 189331-47-3