[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7778-5G
OR7778-25G
APOSOR7778-5GEA
128
EUR
APOSOR7778-5G
APOSOR7778-25G
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Formula:
C₈H₆BrNO₂S Punto di fusione: 190…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00129455 CAS Number: 126891-45-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |