Stampa…
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, (4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
OR7762-10G OR7762-1G
APOSOR7762-10GEA 176 EUR
APOSOR7762-10G APOSOR7762-1G
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂·ClH
Peso molecolare: 193,074 g/mol
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012944
CAS Number: 19690-59-6
EINECS: 243-227-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III