1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-1-(2,6-dimethoxybenzyl)piperidine dihydrochloride, 1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-ylaminedihydrochloride, 1-[(2,6-Dimethoxyphenyl)methyl]piperidin-4-amine dihydrochloride
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₂·2HCl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06247029 CAS Number: 1185303-17-6 |