Stampa…
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-benzothiophene-2-boronic acid, 2-Borono-5-bromobenzo[b]thiophene
OR7702-1G OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA 143 EUR
APOSOR7702-1G APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formula: C₈H₆BBrO₂S
Peso molecolare: 256,912 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06801728
CAS Number: 884010-25-7