Stampa…
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylglycerol, 3-(Benzyloxy)-1,2-dihydroxypropane
OR7701T-10G OR7701T-25G OR7701T-5G
APOSOR7701T-10GEA 165 EUR
APOSOR7701T-10G APOSOR7701T-25G APOSOR7701T-5G
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,216 g/mol
Punto di ebollizione: 140…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016633
CAS Number: 4799-67-1