Stampa…
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7700-1G OR7700-5G
APOSOR7700-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7700-1G APOSOR7700-5G
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Methyl 4-ethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 105…107 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221477
CAS Number: 7364-20-7