Stampa…
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7662-1G OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7662-1G APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Formula: C₈H₆N₂O₂·H₂O
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368500
CAS Number: 849776-47-2