Stampa…
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 139 EUR
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Formula: C₁₀H₈N₂S
Punto di fusione: 197…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239517
CAS Number: 60414-59-7