Stampa…
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 265 EUR
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Formula: C₈H₇ClO₃S·H₂O
Peso molecolare: 236,673 g/mol
Punto di fusione: 111…112 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08166750
CAS Number: 1171826-50-8