Stampa…
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Carboxyphenyl)thiophene
OR7593-1G OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA 178 EUR
APOSOR7593-1G APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₈O₂S
Peso molecolare: 204,245 g/mol
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039152
CAS Number: 6072-49-7