Stampa…
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 181 EUR
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈OS
Peso molecolare: 188,246 g/mol
Punto di fusione: 45…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039150
CAS Number: 129746-42-5