Stampa…
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 183 EUR
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈OS
Peso molecolare: 188,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038019
CAS Number: 103668-99-1