5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7574-1G
OR7574-5G
APOSOR7574-1GEA
720
EUR
APOSOR7574-1G
APOSOR7574-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Peso molecolare: 202,206 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039143 CAS Number: 80174-04-5 |