Stampa…
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7570-250MG OR7570-1G
APOSOR7570-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR7570-250MG APOSOR7570-1G
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168848
CAS Number: 61266-36-2