Stampa…
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)-5-methylfuran
OR7542-1G OR7542-250MG
APOSOR7542-1GEA 72.7 EUR
APOSOR7542-1G APOSOR7542-250MG
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039125
CAS Number: 400748-10-9