Stampa…
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxy-3'-methylbiphenyl, 2-(3-Methylphenyl)benzoic acid
OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 125 EUR
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,244 g/mol
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039113
CAS Number: 107412-71-5