Stampa…
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Methylphenyl)aniline hydrochloride, 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
OR7491-100MG OR7491-250MG OR7491-1G
APOSOR7491-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR7491-100MG APOSOR7491-250MG APOSOR7491-1G
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₃N·ClH
Peso molecolare: 219,71 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739418
CAS Number: 139769-13-4