Stampa…
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7455-1G OR7455-250MG
APOSOR7455-1GEA 626 EUR
APOSOR7455-1G APOSOR7455-250MG
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di fusione: 535 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424633
CAS Number: 38491-36-0