Stampa…
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxy-4-(phenylethynyl)phenol, 5-(Phenylethynyl)salicylic acid
OR7432-1G OR7432-250MG OR7432-50MG
APOSOR7432-1GEA 328 EUR
APOSOR7432-1G APOSOR7432-250MG APOSOR7432-50MG
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 238,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039086
CAS Number: 32192-74-8