Stampa…
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR7414-1G OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA 61.1 EUR
APOSOR7414-1G APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,059 g/mol
Punto di fusione: 201…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027271
CAS Number: 53484-16-5