Stampa…
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)benzoic acid
OR7400-250MG OR7400-1G
APOSOR7400-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR7400-250MG APOSOR7400-1G
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
3-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 188,179 g/mol
Punto di fusione: 157…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02690979
CAS Number: 35461-99-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III