Stampa…
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Carboxyphenyl)furan
OR7399-1G OR7399-250MG OR7399-5G
APOSOR7399-1GEA 256 EUR
APOSOR7399-1G APOSOR7399-250MG APOSOR7399-5G
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 188,179 g/mol
Punto di fusione: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03990477
CAS Number: 331942-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III