Stampa…
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)furan
OR7398-1G OR7398-250MG OR7398-5G
APOSOR7398-1GEA 176 EUR
APOSOR7398-1G APOSOR7398-250MG APOSOR7398-5G
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03030050
CAS Number: 60456-77-1