Stampa…
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Formylphenyl)furan
OR7397-1G OR7397-250MG
APOSOR7397-1GEA 183 EUR
APOSOR7397-1G APOSOR7397-250MG
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03990461
CAS Number: 85553-52-2