3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366478 CAS Number: 1172481-22-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |