Stampa…
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7392-250MG OR7392-1G
APOSOR7392-250MGEA 147 EUR
APOSOR7392-250MG APOSOR7392-1G
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉NO·ClH
Peso molecolare: 195,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445548
CAS Number: 855948-13-9