Stampa…
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7381-1G OR7381-2.5G OR7381-250MG
APOSOR7381-1GEA 109 EUR
APOSOR7381-1G APOSOR7381-2.5G APOSOR7381-250MG
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇ClO
Peso molecolare: 166,604 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039064
CAS Number: 80151-33-3