Stampa…
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7380-1G OR7380-250MG OR7380-5G
APOSOR7380-1GEA 306 EUR
APOSOR7380-1G APOSOR7380-250MG APOSOR7380-5G
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇ClO
Peso molecolare: 166,604 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039063
CAS Number: 80151-26-4