4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₉ClO Punto di fusione: 56…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03424622 CAS Number: 139502-80-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |