Stampa…
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-2-formylbiphenyl
OR7355-1G OR7355-500MG
APOSOR7355-1GEA 452 EUR
APOSOR7355-1G APOSOR7355-500MG
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424629
CAS Number: 153850-83-0