Stampa…
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7353-1G OR7353-5G
APOSOR7353-1GEA 87.3 EUR
APOSOR7353-1G APOSOR7353-5G
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₈N₄O₂
Peso molecolare: 168,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027277
CAS Number: 21901-25-7